Learn More
1,5-Dihydroxynaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 83-56-7 |
| Summenformel | C10 H8 O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1cccc2c(O)cccc12 |
| IUPAC-Name | naphthalin-1,5-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.169 |
| Formelmasse | 160.0524 |