Learn More
1,5-Dichlorpentan, TRC
Artikelnummer. 30380847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380847 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434965100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Summenformel C5 H10 Cl2
Menge 100 g
Synonym NSC 6210, Pentamethylene Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCCl
IUPAC-Name 1,5-Dichlorpentan
Molekulargewicht (g/mol) 141.039
Formelmasse 140.016
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.