missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Dichloranthraquinon, TRC

Artikelnummer. 30378808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378808 1 g -
30376643 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4319951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 82-46-2
Summenformel C14H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.1
Synonym 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloroanthraquinone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.