Learn More
1,5-Dichloranthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424107
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424107 50 g 50 Gramm
11434107 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19534.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,5-Dichloroanthraquinone undergoes a solid-state transformation at 470 K. The two modifications are very similar, except that a is greater than b above the transition temperature and the inverse is at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dichloranthrachinon durchläuft bei 470 K. eine Festkörpertransformation. Die beiden Modifikationen sind sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass a größer als b über der Übergangstemperatur ist und der Umkehrpunkt bei Raumtemperatur liegt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-46-2
Summenformel C14H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.1
MDL-Nummer MFCD00001190
InChI-Schlüssel MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,5-dichloro, 1,5-dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-dichloranthrachinon, unii-s335v6mf9e, anthraquinone, 1,5-dichloro, 1,5-dichloranthrachinon czech, 1, 5-dichloroanthraquinone, 1,5-dichloroanthra-9,10-quinone, 1,5 dichloro aq
PubChem CID 6711
IUPAC-Name 1,5-Dichloroanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloroanthraquinone
Schmelzpunkt 245°C to 249°C
Menge 50 g
Beilstein 402592
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 277.11
Reinheit (%) 96%