Learn More
1,5-Dichlor-2,4-dinitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396936 25 g 25 Gramm
11386936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06652.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dichloro-2,4-Dinitrobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3698-83-7
Summenformel C6H2Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.992
MDL-Nummer MFCD00024186
InChI-Schlüssel ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
IUPAC-Name 1,5-Dichlor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1685438
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 237
Reinheit (%) 97%