Learn More
1,5-Dibromopentane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dibromopentane |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formelmasse | 227.9149 |