Learn More
1,5-Dibrompentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,5-Dibromopentan wird bei der Herstellung von 1,5-di-Grignard-Reagenz und neuartigen spirozyklischen Pyrrolidonen verwendet. Es dient als Wachstumsergänzung für Yarrowia lipolytica3589, einer tropischen Meereshefe. Es ist an der Synthese von N-alkyliertem Piperidin sowie Tetrydrothiopyran (Thian) durch Reaktion mit Primäramin bzw. Natriumsulfid beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, leicht mischbar mit Chloroform und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dibromopentane |
| Schmelzpunkt | -34°C |
| Dichte | 1.688 |
| Siedepunkt | 224°C |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Brechungsindex | 1.5122 |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 1209245 |
| Synonym | pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene. |
| Mehr anzeigen |