Learn More
1,5-Dibrompentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438387
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438387 100 g -
11448387 500 g 500 Gramm
11458387 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18465.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dibromopentan wird bei der Herstellung von 1,5-di-Grignard-Reagenz und neuartigen spirozyklischen Pyrrolidonen verwendet. Es dient als Wachstumsergänzung für Yarrowia lipolytica3589, einer tropischen Meereshefe. Es ist an der Synthese von N-alkyliertem Piperidin sowie Tetrydrothiopyran (Thian) durch Reaktion mit Primäramin bzw. Natriumsulfid beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, leicht mischbar mit Chloroform und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-24-0
Summenformel C5H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 229.943
MDL-Nummer MFCD00000268
InChI-Schlüssel IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
IUPAC-Name 1,5-Dibrompentan
SMILES C(CCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromopentane
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.688
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5122
Menge 100 g
Beilstein 1209245
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Formelmasse 229.95
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dibromopentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromopentane