Learn More
1,5-Dibrompentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10387900 1 L Glasflasche 1 Liter
10357950 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-24-0
Summenformel C5H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 229.94
MDL-Nummer MFCD00000268
InChI-Schlüssel IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
PubChem CID 8100
IUPAC-Name 1,5-Dibrompentan
SMILES C(CCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Dibromopentane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.6800g/mL
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)5Br
Brechungsindex 1.5112 to 1.5132
Menge 1 L
Beilstein 01, 131
Relative Dichte 1.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 229.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dibromopentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.