Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, TRC
Artikelnummer. 30362624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362624 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4171405G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Summenformel C7H12N2
Menge 5 g
Synonym 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SMILES C1CN=C2CCCN2C1
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
Formelmasse 124.1