Learn More
1,5-Diaminopentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456226
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11456226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23039.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diaminopentan wird hauptsächlich in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unverträglich mit sauren Chloriden, Säuren, Säureanhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-94-2
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008239
InChI-Schlüssel VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
IUPAC-Name Pentan-1,5-diamin
SMILES NCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Diaminopentane
Schmelzpunkt 9°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 178°C to 180°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Strukturformel H2N(CH2)5NH2
Brechungsindex 1.4585
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diaminopentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentamethylenediamine