Learn More
(1,5-Cyclooctadien)Rhodium(I)2,4-Pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457545 250 mg 250 Milligramm
11322039 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26083.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12245-39-5 | C13H19O2Rh | 310.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12245-39-5
Summenformel C13H19O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 310.20
MDL-Nummer MFCD00075046
InChI-Schlüssel TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Synonym acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
PubChem CID 10935795
IUPAC-Name (1 Z,5 Z)-Cycloocta-1,5 -Dien;(Z)-4 -Hydroxypent-3 -en-2-on;Rhodium
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 136°C to 140°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 310.19
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.