Learn More
1,5-Cyclooctadien, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10627251 1 L Glasflasche 1 Liter
10793141 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10013163 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10627251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-78-4 | C8H12 | 108.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-78-4
Summenformel C8H12
Molekulargewicht (g/mol) 108.18
MDL-Nummer MFCD00001752
InChI-Schlüssel VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 10937607
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Cyclooctadiene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -69.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 151°C (101.3 kPa)
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
Menge 1 L
Beilstein 05, 116
Merck Index 15, 2730
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
IUPAC-Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene
Stabilisator 50 to 150ppm t-butylcatechol
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit