Learn More
1-(5-brom-2,3-dihydro-1 H-indol-1-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743633
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10743633 10 g 10 Gramm
10235472 1 g 1 Gramm
10314933 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08258EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 22190-38-1
Summenformel C10H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 240.1
MDL-Nummer MFCD00056017
InChI-Schlüssel WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 240.1
Reinheit (%) 97%