Learn More
1-(5-brom-2,3-dihydro-1 H-indol-1-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 240.1 |
| Reinheit (%) | 97% |