Learn More
1,5,9-Triazacyclotridecantrihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide |
| Schmelzpunkt | ∼300°C (decomposition) |
| Menge | 100 mg |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 428.05 |
| Reinheit (%) | 98% |