missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 1.5/2 ml-Mikroröhrchenadapter
Aufnahme von 1.5/2 ml-Mikroröhrchen in den Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75005756
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
1,5/2 ml-Adapter zur Verwendung mit dem Thermo Scientific MicroClick 18 x 5 Rotor.
Spezifikation
Mikroröhrchen-Adapter | |
18 x 1,5/2 ml | |
11 mm | |
1.5/2 ml-Mikroröhrchenadapter |
Mikroröhrchen | |
45 mm | |
MicroClick 18 x 5 Rotor | |
1,5/2 ml |