Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 246.23 |
Reinheit (%) | 95% |