Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]Ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313816 5 g 5 Gramm
11303816 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16878.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-26-4
Summenformel C9H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 190.165
MDL-Nummer MFCD00039618
InChI-Schlüssel YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 137186
IUPAC-Name 1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Dichte 1.237
Siedepunkt 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
Beilstein 2257808
Formelmasse 190.17
Reinheit (%) 97%