Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidincarbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10640725 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10452273 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640725 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW01250DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-39-0
Summenformel C11H12F3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.23
MDL-Nummer MFCD02091615
InChI-Schlüssel QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-yl]Piperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 275.23
Reinheit (%) 97%