Learn More
1-(4-tert-Butylbenzyl)Piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491538
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491538 25 g 25 Gramm
15471538 1 g 1 Gramm
15481538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55320.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956-61-6
Summenformel C15H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 232.37
MDL-Nummer MFCD00082594
InChI-Schlüssel UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-tert-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl benzyl piperazine, 1-4-tert-butylphenyl methyl piperazine, piperazine, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl methyl, 4-tert-butyl phenyl methyl piperazine, 1-4-t-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl-benzyl-piperazine
PubChem CID 2735657
IUPAC-Name 1-[(4-tert-butylphenyl)methyl]piperazin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CN2CCNCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 232.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest