Learn More
1-(4-Piperidyl)-1H-1,2,3-benzotriazol Hydrochlorid, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 238.72 |
Reinheit (%) | 90% |