Learn More
1,4-Phenylendiacryloylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457937
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457937 250 mg 250 Milligramm
15437937 1 g 1 Gramm
15447937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51055.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35288-49-4
Summenformel C12H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 255.094
MDL-Nummer MFCD01109676
InChI-Schlüssel WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,4-phenylenediacryloyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis 2-propenoyl chloride, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 1 4-phenylenediacryloyl chloridetech, 3,3'-p-phenylene bis acrylic acid chloride, 1,4-phenylenediacryloyl chloride, technical grade, 2-propenoyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis, 3,3'-p-phenylene bis e-acrylic acid chloride, 2e,2'e-3,3'-1,4-phenylene diacryloyl chloride, e-3-4-e-3-chloro-3-oxoprop-1-enyl phenyl prop-2-enoyl chloride
PubChem CID 5989690
IUPAC-Name (E)-3-[4-[(E)-3-chlor-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]prop-2-enoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)Cl)C=CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 255.1
Güte Technisch