Learn More
1.4-Phenylendiessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10362083
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1.4-Phenylenediacetic acid
Namenshinweis 97%
CAS 7325-46-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250.0°C to 256.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H8O4
Strukturformel C6H4(CH2CO2H)2
MDL-Nummer MFCD00004354
Menge 5 g
Beilstein 09, 875
Synonym 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
InChI-Schlüssel SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
IUPAC-Name 2-[4-(Carboxylatomethyl)phenyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
PubChem CID 81760
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1.4-Phenylenediacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.