Learn More
1-(4-Nitrophenyl)-piperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329475
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329475 5 g 5 Gramm
11339475 25 g 25 Gramm
11349475 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18700.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207.233 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6269-89-2
Summenformel C10H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.233
MDL-Nummer MFCD00005961
InChI-Schlüssel VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) ≥98%