Learn More
1,4-Naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30476302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476302 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476302 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3684885G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Summenformel C10 H6 O2
Menge 5 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name Naphthalin-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Formelmasse 158.0368