Learn More
1,4-Naphthochinon, 97+ % (Trockengew.), enth. bis zu 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454383 100 g 100 Gramm
11464383 500 g 500 Gramm
11474383 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10958.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158.156 g/mol
1,4-Naphthoquinone is used as a strong dienophile in Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor to anthroquinone and 5-nitro-1,4-naphthalenedione, which finds application in the preparation of aminoanthroquinone and is also used as a dye precursor. It is a basic component of Vitamin K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Naphthochinon wird als starkes Dienophil in der Diels-Alder-Reaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer von Anthrinon und 5-Nitro-1,4-naphthalenedion verwendet, das bei der Herstellung von Aminoanthropinon Anwendung findet und auch als Farbstoffvorstufe verwendet wird. Es ist ein grundlegender Bestandteil von Vitamin K.
Löslichkeit
Löslich in Alkalihydroxid-Lösungsmitteln, kaum löslich in Petrolether und Wasser. Frei löslich in Kohlendioxid, Essigsäure, Benzol und Choloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-15-4
Summenformel C10H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.156
MDL-Nummer MFCD00001676
InChI-Schlüssel FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
IUPAC-Name Naphthalin-1,4-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Naphthoquinone
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Dichte 1.42
Flammpunkt 142°C (288°F)
Geruch Irritating
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 878524
Merck Index 14,6395
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali hydroxide solvents,sparingly soluble in petroleum ether and water. Freely soluble in carbondioxide,acetic acid,benzene and choloroform.
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält bis zu 5 % Wasser