Learn More
1-(4-methylphenyl)Homopiperazin-Monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499315
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499315 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15499315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51750.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-(4-Methylphenyl)homopiperazin Monohydrochlorid ist ein nützliches Zwischenprodukt für die Synthese.
Hinweise
Verkauf in Zusammenarbeit mit Tosoh Organic Chemical Co., Ltd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)homopiperazine monohydrochloride
CAS 1192191-39-1
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Summenformel C12H19ClN2
MDL-Nummer MFCD16172201
Menge 500 mg
Beilstein 19720425
Synonym 1-4-methylphenyl homopiperazine monohydrochloride, 1-4-methylphenyl-1,4-diazepane hydrochloride, 4-mphp?hcl
InChI-Schlüssel WOAJKNSSUFZJHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1)N1CCCNCC1
IUPAC-Name 1-(4-methylphenyl)-1,4-diazepan;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 226.75
PubChem CID 73012334
Formelmasse 226.75
Reinheit (%) 98%