Learn More
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17953616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0344.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H9 F3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI-Formel InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-1-(4-methylphenyl)butan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 230.18
Menge 25 mg
Formelmasse 230,0555 g/mol