Learn More
1-(4-Methylphenyl)-1-Cyclopropancarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30480162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480162 500 mg 500 Milligramm
30475187 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219435500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83846-66-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(4-Methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-p-Tolylcyclopropanecarboxylic Acid, NSC 156080
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(CC2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 176.0837