missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Methylphenyl)-1-Cyclopropancarboxylsäure, TRC

Artikelnummer. 30475187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475187 50 mg 50 Milligramm
30480162 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30475187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21943550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83846-66-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(4-Methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-p-Tolylcyclopropanecarboxylic Acid, NSC 156080
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(CC2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 176.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.