Learn More
1-(4-Methylphenyl)-1-Cyclopropancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10265840 10 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10265840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170700100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 83846-66-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109°C to 114°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H12O2
MDL-Nummer MFCD00066918
Menge 10 g
Synonym 1-p-tolyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-p-tolyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl, 1-p-tolylcyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropan carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methylphenyl, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropane carboxylic acid
InChI-Schlüssel AYUGAOYMYXSOKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
PubChem CID 98639
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.