Learn More
1-(4-Methylbenzoyl)Pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442468 250 mg 250 Milligramm
15432468 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56037.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59746-40-6
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
MDL-Nummer MFCD00996306
InChI-Schlüssel QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
PubChem CID 721203
IUPAC-Name (4-methylphenyl)-pyrrolidin-1-ylmethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine
Menge 250 mg
Formelmasse 189.25
Reinheit (%) 97%