Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-on, Mikromol™
Beschreibung
1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-on
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| CAS | 122-84-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- (8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)acetone, 1-(p-Anisyl)-2-propanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone, 4-Methoxyphenylacetone, 4'-Methoxyphenyl-2-propanone, Anisketone, Anisyl methyl ketone, NSC 22983, NSC 46101, p-Acetonylanisole, p-Anisylacetone, p-Methoxybenzyl methyl ketone, p-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Impurity A, Mebeverine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on |
| Mehr anzeigen |