Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-158370
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
38212-30-5
C11H16N2O
192.26
MFCD00040736
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
269722
1-(4-Methoxyphenyl)Piperazin
COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
38212-30-5
C11H16N2O
192.26
MFCD00040736
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
269722
1-(4-Methoxyphenyl)Piperazin
COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Bernsteinfarben bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 192.25
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.