Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318595
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11318595
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12062.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3319-15-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol wird zur Untersuchung der Photolyse im Steady-State- und Nanosekunden-Laserblitz verwendet. Es wird zur Herstellung von 4-(1-chloro-ethyl)-Anisol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3319-15-1
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
InChI-Schlüssel IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
PubChem CID 101148
ChEBI CHEBI:86566
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Dichte 1.079
Siedepunkt 94°C to 96°C (1 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 25 g
Beilstein 2043521
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 95%