Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10334372 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10425502 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334372 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00105CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 187998-64-7
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.239
MDL-Nummer MFCD02677745
InChI-Schlüssel JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 97%