Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-1-Cyclopropancarbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11955121
Marke: Thermo Scientific Acros 170710500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16728-01-1 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16728-01-1
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
MDL-Nummer MFCD00019223
InChI-Schlüssel WCPFQQHADRJANG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 4-1-carboxycycloprop-1-yl anisole, 1-carboxy-1-4-methoxyphenyl cyclopropane, 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylicacid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl, acmc-1bprp
PubChem CID 85575
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 127.0°C to 132.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver