Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropancarbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10414453 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10414453 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170620250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
CAS 16728-00-0
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H11NO
Brechungsindex 1.5415 to 1.5435
MDL-Nummer MFCD00019212
Menge 25 g
Relative Dichte 1.08
Synonym 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxy-phenyl cyclopropanecarbonitrile, 4-1-cyanocyclopropyl anisole, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane carbonitrile
InChI-Schlüssel OIQRGAQXQLASRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C#N
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
PubChem CID 85574
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.