Learn More
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642295
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10642295 1 g 1 Gramm
10200465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642295 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55611DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 858676-60-5
Summenformel C11H14IN
Molekulargewicht (g/mol) 287.144
MDL-Nummer MFCD07775752
InChI-Schlüssel RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
PubChem CID 18525867
IUPAC-Name 1-[(4-iodphenyl)methyl]pyrrolidin
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 287.14
Reinheit (%) 97%