missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse

Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/4 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072666

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15278893

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation

Spezifikation

9.5 x 7.4 mm
9.5 mm
7.4 mm
Kein Loch
15 % Graphit, 85 % Vespel
Graphit Vespel-Ferrule ohne Bohrung 1/4 Zoll Anschluss 9.5 mm x 7.4 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote