Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/4 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
77.95 CHF
Spezifikation
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Länge (metrisch) 7.4 mm
Größe (metrisch) 9.5 x 7.4 mm
Breite (metrisch) 9.5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12706358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
072667
Bohrungsgröße: 6,35 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15208903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
072668
Bohrungsgröße: 3,18 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15278893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
072666
Kein Loch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15288893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
0726660
Bohrungsgröße: 0,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
15 % Graphit, 85 % Vespel
7.4 mm
9.5 x 7.4 mm
9.5 mm