missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse

Artikelnummer. 15278873
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.35 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15278873 6.35 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15278873 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 072651
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet leckagefreie Systemanschlüsse, was zu einer verbesserten Chromatographie mit GC-Systemen führt.

  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein

Spezifikation

Typ Graphit Vespel Dichtungsring 1/4 Zoll x 9.5 mm x 3 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 Zoll
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.