Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphitanschlüsse
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
- Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Graphit-Reduzierhülse 1/4 Zoll Anschlussstück 1/8 Zoll x 9.5 mm x 4.6 mm |
| Größe (metrisch) Anschluss | 1/4 Zoll |
| Größe (metrisch) | 9.5 x 4.6 mm |
| Material | Graphit |
| Menge | 10/Pckg. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1/8 Zoll |