Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30397576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397576 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9528885G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Summenformel C10H14N2O
Menge 5 g
Synonym Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.1106