Learn More
1-(4-Fluorphenyl)ethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30050196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050196 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1276.12
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(4-Fluorphenyl)ethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
CAS 403-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H7 F O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP), Haloperidol Decanoate Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
Menge 100 mg
Formelmasse 138,0481 g/mol