Learn More
1-(4-Fluorphenyl)cyclopentancarbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 83706-50-7 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C12H12FN |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke