Learn More
1-(4-Fluorphenyl)-5-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694059
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10364562
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC00119DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 423768-49-4
Summenformel C11H8ClFN2O
Molekulargewicht (g/mol) 238.646
MDL-Nummer MFCD03659694
InChI-Schlüssel INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)-5-Methylpyrazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.65
Reinheit (%) 97%