Learn More
[1-(4-fluorphenyl)-5-Methyl-1 H-Pyrazol-4-yl]methanol 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354242
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10354242 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10752873 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00765CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-37-8
Summenformel C11H11FN2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.22
MDL-Nummer MFCD03644148
InChI-Schlüssel QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC-Name [1-(4-Fluorphenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%