Learn More
1-(4-Fluorphenyl)-1-methylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10411148
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
17797-10-3
C9H12FN
153.20
MFCD07777176
NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
13025665
2-(4-fluorphenyl)propan-2-amin
CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
17797-10-3
C9H12FN
153.20
MFCD07777176
NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
13025665
2-(4-fluorphenyl)propan-2-amin
CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 40.0°C (7.0 Mbar)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 153.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.